Key Documents
EP5895130003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
FA-20x5, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with Eppendorf QuickLock® rotor lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
with Eppendorf QuickLock® rotor lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5895130003 (Global)
파라미터
25,062 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5920R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG