주요 문서
EP5895125000
Buckets for Eppendorf® S-4x750 Rotor
aerosol-tight capable, including plate carrier, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
NACRES:
NB.82
특징
aerosol-tight capable
including plate carrier
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5895125000 (Global)
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 xbuckets to hold plates including plate carriers. Fits Eppendorf for Rotor S-4x750 and can be used with an aerosol-tight system.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)