특징
to hold 4 x 750 mL plates/tubes
aerosol tight
swing-bucket rotor
with 4 plate/tubes buckets
with Eppendorf QuickLock® lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5895117007 (Global)
파라미터
3,428 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5920R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The large Centrifuge 5920 R is a benchtop centrifuge that combines exceptional capacity with a compact and ergonomic design. It has similar dimensions to refrigerated competitor models in the 3-liter segment, but has an outstanding capacity of up to 4 x 1,000 mL or 52 x 50 mL tubes. Optimize high-throughput centrifugation and make your daily work easier.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.