주요 문서
EP5825744004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x wide neck bottle 750 mL, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
material
flat bottom
특징
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5825744004 (Global)
파라미터
3,146 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
150 mm
직경
104 mm
호환성
for use with 750 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5825744004-2EA4061835078837