특징
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
포장
set of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 5825739000
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 750 mL round bucket
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825739000-14EA | 4022536227313 |