주요 문서
EP5825736001
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
material
round bottom
특징
capacity 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes,
for use with aerosol-tight lid
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5825736001 (Global)
파라미터
3,061 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
119 mm
직경
16 mm
호환성
for use with 750 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)