Key Documents
EP5825733002
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
material
conical bottom
특징
capacity 7 x 50 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5825733002 (Global)
파라미터
3,180 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
122 mm
직경
31 mm
호환성
for use with 750 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Two adapters, each for 7 conical tubes 50 mL. To be used with Eppendorf Rotor S-4-104, S-4x1000 round buckets or Rotor S-4x750.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG