Key Documents
EP5820766000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Rotor Lid
for rotor FA-45-20-17, aerosol-tight
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.02
material
aluminum
설명
for 5804/5804R & 5810/5810R
특징
aerosol-tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5820766000
기술
centrifugation: suitable
호환성
for rotor FA-45-20-17
for use with Centrifuge 58xx
일반 설명
Replacement rotor lid, aerosol-tight, for rotor FA-45-20-17
특징 및 장점
aerosol-tight
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG