주요 문서
EP5820747005
Caps for Eppendorf® S-4-104, S-4x1000 Round Buckets and S-4x750 Rotors
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R / 5910R / 5920R
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.82
특징
aerosol-tight
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5820747005 (Global)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5810 R
for use with 5810
for use with 5910 R
for use with 5920 R
특징 및 장점
  • Ensures safe centrifugation of hazardous samples
  • Aerosol-tight caps ensure reduced air resistance of the rotor
  • Autoclavable
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5820747005-2EA4061835079520