주요 문서
EP5820743000
Plate Bucket for Eppendorf® S-4-104 Rotor
aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
NACRES:
NB.82
특징
aerosol-tight capable
with plate carrier
포장
pack of 4
제조업체/상표
Eppendorf® 5820743000 (EU)
기술
centrifugation: suitable
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)