주요 문서
EP5820729007
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 7 - 17 mL tube, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
capacity 1 x 7 - 17 mL tube
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5820729007 (Global)
파라미터
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
기술
centrifugation: suitable
높이
123 mm
직경
17.5 mm
호환성
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG