주요 문서
EP5820728000
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 5.5 - 10 mL tube, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
capacity 1 x 5.5 - 10 mL tube
for use with aerosol-tight lid
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5820728000 (Global)
파라미터
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
기술
centrifugation: suitable
직경
16 mm
호환성
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 x adapters, each for 1 round-bottom tube 5.5 – 10 mL. Can also be used with Eppendorf rotor FA-6x50.
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)