특징
to hold 2 x 1 filtration plate kit
to hold 2 x 6 deepwell plates
to hold 2 x 6 microplates
2 caps & 2 plate carriers
aerosol-tight
deepwell plate rotor
for 5810/5810R
with 2 buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5820710004 (Global)
파라미터
3,486 × g max. RCF
4,500 rpm
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
일반 설명
- Features an aerosol-tight cap that facilitates safe centrifugation of potentially hazardous materials.
- Rotors are made of anodized aluminum for high chemical resistance and to prevent corrosion.
- Maximum loading height of 67 mm (89 mm without lid)
- Both rotor and buckets are autoclavable.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.