주요 문서
EP5810751004
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 16 x 1.5-2 mL tubes, set of 2 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
holds 16 x 1.5-2 mL tubes
포장
set of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 5810751004
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 250 mL reactangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)