주요 문서
EP5810743001
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
without buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 4 x 4 MTP/flex buckets
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
without buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5810743001
파라미터
4,000 max. RCF (3,220 xg)
4,000 rpm (3,220 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)