material
polypropylene bottle
polypropylene cap
round bottle
특징
graduations: no
with cap
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5810729009
용량
400 mL
일반 설명
400 mL wide-neck bottle which are plastic vessels for preparing, transporting, storing and centrifuging solid and liquid samples and reagents. When centrifuging at high rotational speeds or high temperatures, push the supplied sleeve over the wide-neck bottle. The 400 mL wide-neck bottle does not fit under the cap of the rectangular bucket for therotor A-4-81. It is autoclavable (121C, 20 mins).
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.