주요 문서
EP5810723000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
holds 5 x 50 mL conical tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5810723000
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 500 mL rectangular buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG