특징
holds 16x7-17 mL tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5810721008
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 500 mL rectangular buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5810721008-2EA | 4022536224572 |