특징
to hold 4 x MTP buckets
A-4-62-MTP with 4 MTP buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
5810711002
Eppendorf® 5810711002
파라미터
4,000 max. RCF (3,220 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
일반 설명
- Eppendorf® Swing-bucket rotor accommodates tubes and bottles from 0.2 mL to 250 mL as well as plates.
- Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available.
- Rotor life time: max 40,000 cycles.
- Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.