주요 문서
EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
material
conical bottom
특징
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5804777000 (Global)
파라미터
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
기술
centrifugation: suitable
직경
17 mm
호환성
for use with Rotor F-34-6-38
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)