주요 문서
EP5804771001
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 2 tubes 7-15 mL, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
holds 2 tubes 7-15 mL
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804771001
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor F-34-6-38
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For 2 round-bottom tubes 7–15 mL.
  • For use with Rotor F-34-6-38.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG