주요 문서
EP5804756002
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 7-18 mL, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 7-18 mL
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804756002
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 100 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)