주요 문서
EP5804738004
Eppendorf® Adapter
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804738004
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with rotor F-34-6-38
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)