주요 문서
EP5804736001
Eppendorf® Rotor Lid
aluminum, aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.82
material
aluminum
특징
aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
제조업체/상표
Eppendorf® 5804736001
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)