주요 문서
EP5804715403
Eppendorf® Aluminium-spare lid
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.82
특징
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
제조업체/상표
Eppendorf® 5804715403
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)