주요 문서
EP5702740004
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
without buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
without buckets (without buckets)
without buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702740004
파라미터
4,400 max. RCF (2,750 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)