주요 문서
EP5702713007
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 20 mL tubes, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
Holds 20 mL tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702713007
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 90 mL rectangular buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG