특징
Holds 9 mL tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702711004
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 90 mL rectangular buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.