Key Documents
EP5702000365
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters, AC/DC input, UK plug
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
NACRES:
NB.81
AC/DC 입력
230 V AC, UK plug
특징
CE compliant
to hold 4 100 mL round buckets
to hold 4 50 mL conical tubes
to hold 8 15 mL conical tubes
incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters
제조업체/상표
5702000365
Eppendorf® 5702000365
Eppendorf®
파라미터
3000 × g
4400 rpm
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG