주요 문서
EP5702000010
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
NACRES:
NB.78
AC/DC 입력
230 V AC, Schuko plug
특징
CE compliant
w/o rotor
제조업체/상표
5702000010
Eppendorf® 5702000010
Eppendorf®
파라미터
3000 × g
4400 rpm
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)