주요 문서
EP5495510001
Eppendorf® Rotor F-32x0.2-PCR
for Centrifuge 5425, Eppendorf® 5495510001
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 32 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 x 8-tube PCR strips
for Centrifuge 5425
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5495510001
파라미터
15,060 max. RCF (18,257 xg)
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5425
일반 설명
Eppendorf rotor F-32x0.2-PCR for centrifuge 5425/R. Holds up to 4 × PCR strips or 32 × PCR tubes (0.2 mL). Includes rotor lid.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)