Key Documents
EP5495504109
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2-PTFE
used with centrifuge 5425 R
동의어(들):
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5495504109
호환성
used with centrifuge 5425 R
일반 설명
Rotor lid, for rotor FA-24x2-PTFE, incl. 1 seal, Centrifuge 5425/R
애플리케이션
CENTRIFUGATION
특징 및 장점
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG