주요 문서
EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
lid
FA-24x2
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5495500006
파라미터
15,060 max. RCF (21,300 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
특징 및 장점
  • Aerosol tight rotor FA-24x2 for vessels, 24 x 1.5/2.0 ml
  • Features aerosol-tight rotor lid
  • Compatible with centrifuge 5425/R
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)