특징
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5495404007
파라미터
10,000 rpm speed
저장 온도
room temp
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5495404007-1EA | 4061842060603 |