주요 문서
EP5490043006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-16-20, non aerosol tight, to hold, 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 16 x 20 x 42 - 55 mm
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5490043006 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Concentrator Plus
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5490043006-1EA4022536220635