주요 문서
EP5490041003
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-50-8-16, non aerosol tight, to hold, 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 8 x 16 x 105 -120 mm
to hold 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5490041003 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Concentrator Plus
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)