주요 문서
EP5452720008
Eppendorf® Rotor F45-12-11
for 5453 plus
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
for 5453 plus
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5452720008
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)