추천 제품
AC/DC 입력
230 V AC, UK plug
특징
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
제조업체/상표
5452000060
Eppendorf® 5452000060
Eppendorf®
파라미터
12100 × g
13400 rpm
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MiniSpin® centrifuge is a portable centrifuge that is powerful, user-friendly, and compact to use at individual workstations.
특징 및 장점
- Rotor capacity: 12 × 1.5/2.0 mL vessels, 2 × 8-tube PCR strips
- Max. speed: 12,100 × g (13,400 rpm)
- Acceleration and deceleration time <13s
- User-friendly digital display for setting time and speed
- Metal rotor bowl
- A separate short-spin key enables quick and comfortable centrifugation
- Ventilation flow helps to decrease heating and protect temperature-sensitive samples
- Soft-touch lid closure for ergonomic lid locking
- Automatic lid opening at the end of a run to prevent sample warming and help with easy sample access
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.