주요 문서
EP5427754008
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-48-11, aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427754008 (Global)
파라미터
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Fixed angle rotor holds 48 x 1.5/2.0 mL tubes.
  • Features a QuickLock rotor lid for ergonomic lid locking.
  • The aerosol-tight lock facilitates safe centrifugation of hazardous samples.
  • Compatible with the 5430 and 5430R with serial numbers at or above 16,000.
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)