주요 문서
EP5427750002
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-16-17, aerosol-tight, to hold, 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with lid and wind shield
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
with lid and wind shield
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427750002 (Global)
파라미터
14,200 rpm
21,190 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)