특징
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427746005 (Global)
파라미터
6,237 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
직경
17.5 mm
호환성
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427746005-2EA | 4061835078554 |