특징
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427727000
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427727000-2EA | 4022536220161 |