Key Documents
EP5427719008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.82
material
aluminum
특징
aerosol-tight
제조업체/상표
Eppendorf® 5427719008 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5430 R
for use with 5430
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG