주요 문서
EP5427714006
Eppendorf® Rotor F-45-64-5-PCR
incl. rotor lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
incl. rotor lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427714006
파라미터
11,800 max. RCF (13,543 xg)
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)