주요 문서
EP5427712003
Eppendorf® Rotor F-45-30-11
incl. rotor lid, coated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427712003
파라미터
14,000 max. RCF (20,817 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5340/5430R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)