특징
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
제조업체/상표
5427704000
Eppendorf® 5427704000
Eppendorf®
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5430 R
for use with 5430
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427704000-1EA | 4022536219905 |