주요 문서
EP5427700005
Eppendorf® Rotor A-2-MTP
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
동의어(들):
A-2-MTP Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 2  x MTP, PCR or deepwell plates (swing-bucket rotor)
to hold 2  x swing-bucket rotor
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427700005
파라미터
4,680 max. RCF (2,204 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)