Key Documents
EP5424706002
Eppendorf® Rotor F-45-18-11-Kit
incl.lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
incl.lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5424706002
파라미터
15,000 max. RCF (18,111 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5424/5424R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG