Key Documents
EP5424704000
Eppendorf® Rotor F-45-32-5-PCR
incl. lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 4 x PCR strips
incl. lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5424704000
파라미터
15,000 max. RCF (18,615 xg)
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5424/5424R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG