주요 문서
EP5424702007
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11
incl. lid, aerosol tight
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 24 x 1.5/2.0 Ml tubes
incl. lid, aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5424702007
파라미터
15,000 max. RCF (21,130 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5424/5424R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)